Anti-MYO7A Rabbit Polyclonal Antibody
200 µg
N° de catalogue BIRBORB100243-200
Marketsource
Fournisseur: Biorbyt
Anti-MYO7A Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue BIRBORB100243-200
Fournisseur: Biorbyt
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Western Blot: 1:100-500; ELISA: 1:500-1000; Immunochemistry: 1:100-500; Immunofluorescence: 1:50-200 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: MYO7A (myosin VIIA)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Documents
orb100243
Fiche technique
Spécifications
- Taille:200 µg
- Western blot:Yes
- Type d'anticorps:Primaire
- Formulaire:liquid
- Purification:purified by affinity chromatography
- Symbole de l'antigène:MYO7A
- Isotype:IgG
- Masse moléculaire:220 kDa
- Conjugaison:Unconjugated
- Concentration:0,5 mg/ml
- Température de stockage:Cool
- Cat. No.:BIRBORB100243-200
- Clonalité:Polyclonal
- Nom de l'antigène:Myosin 7A
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Storage buffer:10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
- Température de transport:Ice