Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
3M KCl solution, saturated with AgCl, 28 mL
N° de catalogue HACHS21M011
Fournisseur:   Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
N° de catalogue HACHS21M011
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
3M KCl solution, saturated with AgCl, 28 mL
Numéro CAS:  
Prix
14,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 28 mL
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    28 mL
  • Désignation:
    3M KCl solution, saturated with AgCl
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.