Accessoires
Filter fine, PG 8536
N° de catalogue MIEL1215141
Fournisseur: MIELE
Aller à :
Product Details & Documents
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
Spécifications
- Désignation:Filter fine
- Seq:15
- Pour:PG 8536