Testeurs à paramètres multiples, Pocket Pro™+
Product Details & Documents
Testeurs portables pratiques avec capteurs remplaçables pour la mesure des valeurs de conductivité, TDS, salinité, température et pH (uniquement Multi 2). Grâce à la fonction de diagnostic de performance intégrée, les utilisateurs n'ont jamais besoin de deviner quand nettoyer ou étalonner le capteur.
- Étapes d'étalonnage faciles et diagnostics intégrés des testeurs
- Des piles AAA faciles à remplacer et une cuvette à échantillons pratique simplifient la maintenance et les mesures
- Le grand écran LCD facile à lire et rétroéclairé permet de prendre des mesures dans presque tous les environnements
- Interface utilisateur intuitive
- Autonomie: 450 heures (200 heures avec rétroéclairage)
- Garantie d'un an sur le testeur et le capteur
Parfaits pour les mesures sur le terrain dans le domaine des boissons, des eaux industrielles, des eaux usées et de l'eau de piscine.
Livraison: Testers are supplied with 4 AAA batteries, lanyard, and quick start guide. Calibration solutions and other accessories are ordered separately. Please contact your Avantor representative for more information.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Comprehensive Video Tour
Vidéos
Hach Pocket Pro Tester Brochure L2825
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:Testeur de conductivité, TDS, salinité et température, Pocket Pro™+ Multi 1
- Seq:01
- Salinité - Résolution:0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,0 - 10,00 ppt), 0,01% (0,0 - 1,00%)
- pH - Gamme:-
- Précision de la conductivité:±1%
- Poids:0,135 kg (avec piles)
- Alimentation:4 piles AAA
- Gamme de température:0,0...+50 °C
- L×P×H:37×30×170 mm
- pH - Résolution:-
- Précision - pH:-
- Salinité - Précision:±1%
- TDS - Précision:±1%
- Modèle:Pocket Pro™+ Multi 1
- Salinité - Gamme:Sélection automatique de la plage : 0,00 - 99,9 ppm/100 - 999 ppm/1,0 - 10,00 ppt/0,00 - 1,00%
- Résolution de conductivité:0,1 µS/cm (0,0 - 199,9 µS/cm) ; 1 µS/cm (200 - 1999 µS/cm) ; 0,01 mS/cm (2,00 - 20,00 mS/cm)
- Cat. No.:665-0407
- Exactitude de la températue:±0,5 °C
- Affichage:LCD avec rétroéclairage
- TDS - Gamme:Sélection automatique de la plage : 0,0 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,00 - 10,00 ppt
- Étalonnage de conductivité:3 points (automatique), 1 point (personnalisé)
- Plage de conductivité:Sélection automatique de la plage : 0,0 - 199,9 µS/cm / 200 - 1999 µS/cm / 2,00 - 19,99 mS/cm
- pH - Étalonnage:-
- Détermination dela température:0,1 °C
- Conformités:IP 67
- TDS - Résolution:0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,00 - 10,00 ppt)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH9532701Sonde de remplacement pour mesures de conductivité/TDS/salinité/température, pour appareil de mesure Multi 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 150,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationValeur pHType de conditionnementDisponibilitéPrix
- HACH2769920pH buffer solution combination pack, single-use4,01/7,00Foil pouchConnexion Pour la disponibilité1 * 1 SET - 50,70 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH9532801Sonde de remplacement pour mesures de pH/conductivité/TDS/salinité/température, pour appareil de mesure Multi 2Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 173,00 €