General purpose sample storage vials and caps
4,00 ml, 15×45 mm, incolore, Oui, 13-425, PP, PTFE/silicone
N° de catalogue HEWL5183-4311
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Matériau du capuchon:PP
- Taille du bouchon:13-425
- Ø×h:15×45 mm
- Septum:PTFE/silicone
- Capacité:4,00 ml
- Couleur:incolore
- Seq:01