General purpose sample storage vials and caps
40,00 ml, 28×95 mm, ambré, Oui, Open top, 24-414, PP, blanc
N° de catalogue HEWL5190-4000
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Matériau du capuchon:PP
- Taille du bouchon:24-414
- Ø×h:28×95 mm
- Capacité:40,00 ml
- Couleur:ambré
- Seq:11
- Type de capuchon:Open top
- Couleur bouchon:blanc