Method validaton kits, Poroshell 120
Kit de validation de méthode, SB-C18, 120 Å, 2,7 µm, 2,10 mm, 50 mm
HEWL689775-902K
: Agilent
Each method validation kits contain three HPLC columns with the same column type (i.e., bonded phase, particle size, configuration) but from different manufacturing lots.
- Type de colonne:Kit de validation de méthode
- Ø int.:2,10 mm
- Granulométrie:2,7 µm
- Taille de pore:120 Å
- Longueur:50 mm
- Seq:58
- Greffage:SB-C18
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



