Method validaton kits, Poroshell 120
Kit de validation de méthode, SB-C18, 120 Å, 2,7 µm, 3,00 mm, 150 mm
N° de catalogue HEWL683975-302K
Fournisseur:   Agilent
Method validaton kits, Poroshell 120
N° de catalogue HEWL683975-302K
Fournisseur:  Agilent
Method validaton kits, Poroshell 120
Method validaton kits, Poroshell 120
Kit de validation de méthode, SB-C18, 120 Å, 2,7 µm, 3,00 mm, 150 mm
Prix
2 740,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Each method validation kits contain three HPLC columns with the same column type (i.e., bonded phase, particle size, configuration) but from different manufacturing lots.
Spécifications
  • Type de colonne:
    Kit de validation de méthode
  • Ø int.:
    3,00 mm
  • Granulométrie:
    2,7 µm
  • Taille de pore:
    120 Å
  • Longueur:
    150 mm
  • Greffage:
    SB-C18