Vials
Vials, 2,00 ml, ambré, Non
N° de catalogue HEWL5190-6114
Fournisseur:   Agilent
Vials
N° de catalogue HEWL5190-6114
Fournisseur:  Agilent
Vials
Vials
Vials, 2,00 ml, ambré, Non
Prix
2 520,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10.000 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Capacité:
    2,00 ml
  • Couleur:
    ambré
  • Désignation:
    Vials
  • Seq:
    01