Colonnes capillaires, GS-CarbonPLOT
Module LTM 7890/6890, Capillaire, GS-CarbonPLOT, 3,00 µm, 0,32 mm, 30 m
N° de catalogue HEWL113-3133LTM
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Ces colonnes sont idéale pour la GC/MS.
- Grande stabilité, couche de carbone greffée stationnaire
- Sélectivité unique pour les gaz organiques et inorganiques
- Limite de température portée à 360 ºC
- Stabilité de rétention non affectée par l'eau
Couche de carbone monolithique greffée
Similar phases: Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT.
Spécifications
- Type de colonne:Capillaire
- Épaisseur du film:3,00 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Désignation:Module LTM 7890/6890
- Longueur:30 m
- Seq:166
- Greffage:GS-CarbonPLOT