Capillary columns, cyclodex-B
LTM module, Capillaire, Cyclodex-B, 0,25 µm, 0,25 mm, 30 m
N° de catalogue HEWL112-2532LTM
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Cyclodex-B capillary columns provides excellent peak shape.
- 10,5% β-cyclodextrin in DB-1701
- Chiral separations without chiral-specific derivatisation
- Broad range of resolving potential
Spécifications
- Type de colonne:Capillaire
- Épaisseur du film:0,25 µm
- Ø int.:0,25 mm
- Désignation:LTM module
- Longueur:30 m
- Seq:03
- Greffage:Cyclodex-B
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.