Tubes à essais à usage unique, stériles
19 ml, 150 mm, 16 mm, Sur portoirs, emballés de manière stérile, Stérile
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Tubes à essais à usage unique, stériles
N° de catalogue KIMA17062
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Aller à :
Product Details & Documents
En PS transparent, bouchon à vis rouge.
- Disponibles stériles, en conditionnement individuel ou par 108 tubes
- Sans graduation
- Bonne résistance thermique et chimique
Ces tubes universels à fond rond permettent un grand nombre d'applications.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:16 mm
- Emballage:Sur portoirs, emballés de manière stérile
- Type:Stérile
- Capacité:19 ml
- Longueur:150 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



