Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes à essais à usage unique, stériles

Tubes à essais à usage unique, stériles

10 ml, 100 mm, 16 mm, on racks sterile packed, Sterile
N° de catalogue KIMA17046
Tubes à essais à usage unique, stériles
N° de catalogue KIMA17046
Tubes à essais à usage unique, stériles
Tubes à essais à usage unique, stériles

10 ml, 100 mm, 16 mm, on racks sterile packed, Sterile

Prix
432,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 704 ST
Product Details & Documents

En PS transparent, bouchon à vis rouge.

  • Disponibles stériles, en conditionnement individuel ou par 108 tubes
  • Sans graduation
  • Bonne résistance thermique et chimique

Ces tubes universels à fond rond permettent un grand nombre d'applications.

Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Emballage:
    on racks sterile packed
  • Type:
    Sterile
  • Capacité:
    10 ml
  • Longueur:
    100 mm