Brides à rotule filetées
Rodage femelle KF 25 avec filetage en acier M 30×1,5
N° de catalogue LENZ05108230
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à :
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Sturdy
With KF socket, with thread.
Spécifications
- Type:Rodage femelle KF 25 avec filetage en acier M 30×1,5