Acétone, J.T.Baker®
10 L
N° de catalogue 3413.9010
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Avantor
Acétone, J.T.Baker®
N° de catalogue 3413.9010
Fournisseur:  Avantor
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  67-64-1
Acétone, J.T.Baker®
Acétone, J.T.Baker®
10 L
Numéro CAS:  67-64-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymes:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numéro CAS:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008765
  • Poids moléculaire:58.08 g/mol
  • UN:1090
  • ADR:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (by GC):
    min. 99 %
Spécifications
  • Cdt:
    10 L
  • Cat. No.:
    3413.9010
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
Spécifications