Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 mL
N° de catalogue X251-07
Fournisseur:   Avantor
Polysorbate 20, J.T.Baker®
N° de catalogue X251-07
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  9005-64-5
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 mL
Numéro CAS:  9005-64-5
Prix
399,09 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • Numéro CAS:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Densité:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-018-3
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    Passes Test
  • Identification (by IR):
    Passes Test
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Cdt:
    500 mL