Gaine de stérilisation Strip 508mm Gaine de stérilisation, pour fabrication de sachets Stérilisable par : autoclave, oxyde d'éthylène, et chaleur sèche Matériaux : Polypropylène 75µm avec bande Tyvek 10cm Niveau de propreté 100 selon NASA JPAG 5322.1 1 * 1 Un.
N° de catalogue KNFCLT8532000
Fournisseur: KNF CLEANROOM
Frequently Bought Together