ContactUsLinkComponent
Matériel de nettoyage CZCLNVIKAN Ensemble balai raclette + seau Raclette en polymère blanc avec lame en caoutchouc blanc, 40x5cm Manche en aluminium anodisé, longueur 130cm Autoclavable : raclette à 100°C / 30mn, manche à 121°C / 30mn Seau rectangula 1 * 1 Un.
N° de catalogue DYCECZCLNVIKAN
Fournisseur:  DYCEM
Matériel de nettoyage CZCLNVIKAN Ensemble balai raclette + seau Raclette en polymère blanc avec lame en caoutchouc blanc, 40x5cm Manche en aluminium anodisé, longueur 130cm Autoclavable : raclette à 100°C / 30mn, manche à 121°C / 30mn Seau rectangula 1 * 1 Un.
N° de catalogue DYCECZCLNVIKAN
Fournisseur:  DYCEM
Frequently Bought Together