Buses de pulvérisation
Buses de pulvérisation
Nozzle for spray gun
N° de catalogue ENTE215-15
Fournisseur:   ENTEGRIS
Buses de pulvérisation
N° de catalogue ENTE215-15
Fournisseur:  ENTEGRIS
Buses de pulvérisation
Nozzle for spray gun
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA spray nozzles with NPT connections for use in applications needing chemical or DI water to be sprayed across a surface.
Molded PFA provides universal chemical compatibility and use in ultrapure and chemically corrosive applications.
Spécifications
  • Désignation:
    Nozzle for spray gun