Lingettes, présaturées
102×76 mm, Paquets de 60 films/boîte
EPTA6-C43
Ces lingettes lourdes en polyester/cellulose sont pré-imprégnées avec 96% d'IPA et 4% d'eau désionisée. Elles sont idéales pour les applications générales et la fabrication, ainsi que pour le nettoyage industriel.
- Pré-imprégnées avec une haute concentration d'alcool
- Emballage individuel : paquets de films à usage unique et faciles à découper
- Dissout la plupart des résidus en toute sécurité et efficacement
- Excellentes comme agent dégraissant
- Fabriquées aux États-Unis
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
- Emballage:Paquets de 60 films/boîte
- L×l:102×76 mm
- Seq:01