Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Spray gun

Spray gun

Replacement cap, blue
N° de catalogue ENTE600037BL
Fournisseur:   ENTEGRIS
Spray gun
N° de catalogue ENTE600037BL
Fournisseur:  ENTEGRIS
Spray gun
Spray gun

Replacement cap, blue

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

High purity PFA and PTFE (all wetted parts).

  • Orifice: 4,8 mm
  • Connection: 1/4" or 1/2" FNPT
  • Pressure: max. 5516 mbar

Used in fume hoods and wet processing stations to help protect against corrosion.

Spécifications
  • Désignation:
    Replacement cap, blue
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.