Paniers de cachets
Panier de cachets, poches numérotées, A47, 30 cachets (38,1 - 57,2 mm), 160×51 mm
N° de catalogue ENTEA47-01-0215
Fournisseur: ENTEGRIS
Aller à :
Product Details & Documents
Ces paniers de cachets en PFA sont conçus pour la manipulation et le traitement des substrats. Ils sont compatibles avec les bacs et les manches.
Bacs compatibles:
Paniers A14: E12
Paniers A15: E12, E14-10-01, E22-101
Paniers A26: E14-25-01
Paniers A47: E14-21-01, E14-25-01
Manches compatibles:
Paniers A14: A01, A07, A029
Paniers A15: A01, PA01, A07, PA07, A029, PA029
Paniers A26: A01, A07, A029
Paniers A47: A01, A07, A029
Spécifications
- Pour:30 cachets (38,1 - 57,2 mm)
- Désignation:Panier de cachets, poches numérotées, A47
- Seq:08
- Ø ext.×h:160×51 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix