Lingettes, présaturées
203×152 mm, Paquets de 30 films/boîte
N° de catalogue EPTA6-C86-EFP
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Aller à :
Product Details & Documents
Ces lingettes lourdes en polyester/cellulose sont pré-imprégnées avec 96% d'IPA et 4% d'eau désionisée. Elles sont idéales pour les applications générales et la fabrication, ainsi que pour le nettoyage industriel.
- Pré-imprégnées avec une haute concentration d'alcool
- Emballage individuel : paquets de films à usage unique et faciles à découper
- Dissout la plupart des résidus en toute sécurité et efficacement
- Excellentes comme agent dégraissant
- Fabriquées aux États-Unis
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Emballage:Paquets de 30 films/boîte
- L×l:203×152 mm