ContactUsLinkComponent
Tête de balai Flat Mop Head 2AM 58cm Matériau : Aluminium anodisé Surface de contact lisse Fixation des tissus d'essuyage par baguettes en acier inox Dimensions : 58 x 9cm Autoclavable 1 * 1 Pce
Catalog # BERKFLATMOPHEAD2AM
Supplier:  BERKSHIRE
Tête de balai Flat Mop Head 2AM 58cm Matériau : Aluminium anodisé Surface de contact lisse Fixation des tissus d'essuyage par baguettes en acier inox Dimensions : 58 x 9cm Autoclavable 1 * 1 Pce
Catalog # BERKFLATMOPHEAD2AM
Supplier:  BERKSHIRE
Frequently Bought Together