ContactUsLinkComponent
Blouse Polypro Blanc 50gr PKI X-Large Matriau : Polypropylne non tiss, 50gr/m, antistatique Modle col chemise, fermeture 5 boutons pression, 2 poches Coloris : Blanc Conditionnement : 5 blouses par sachet PE 10 sachets x 5 blouses par carton S 1 * 50 Pce
Catalog # ASATPKI-XL
Supplier:  ASATEX
Blouse Polypro Blanc 50gr PKI X-Large Matriau : Polypropylne non tiss, 50gr/m, antistatique Modle col chemise, fermeture 5 boutons pression, 2 poches Coloris : Blanc Conditionnement : 5 blouses par sachet PE 10 sachets x 5 blouses par carton S 1 * 50 Pce
Catalog # ASATPKI-XL
Supplier:  ASATEX
Frequently Bought Together