ContactUsLinkComponent
Blouse Polypro Blanc 50gr PKI Large Matriau : Polypropylne non tiss, 50gr/m, antistatique Modle col chemise, fermeture 5 boutons pression, 2 poches Coloris : Blanc Conditionnement : 5 blouses par sachet PE 10 sachets x 5 blouses par carton Soi 1 * 50 Pce
N° de catalogue ASATPKI-L
Fournisseur:  ASATEX
Blouse Polypro Blanc 50gr PKI Large Matriau : Polypropylne non tiss, 50gr/m, antistatique Modle col chemise, fermeture 5 boutons pression, 2 poches Coloris : Blanc Conditionnement : 5 blouses par sachet PE 10 sachets x 5 blouses par carton Soi 1 * 50 Pce
N° de catalogue ASATPKI-L
Fournisseur:  ASATEX
Frequently Bought Together