Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable, 2 doors, 1200×366×630 mm
KOTT307-00020
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
- Désignation:Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable
- Seq:21
- l×p×h:1200×366×630 mm
- Portes:2 doors
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.