Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Wall-mounted cabinets

Wall-mounted cabinets

Wall-mounted cabinet, with installation cabinet, 1 door, left hinged, 300×366×630 mm
N° de catalogue KOTT307-00033
Fournisseur:   KOETTERMANN
Wall-mounted cabinets
N° de catalogue KOTT307-00033
Fournisseur:  KOETTERMANN
Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinets

Wall-mounted cabinet, with installation cabinet, 1 door, left hinged, 300×366×630 mm

Prix
318,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.

  • Solid hinged doors or sliding glass doors
  • Height adjustable shelfs
  • Maximum loading capacity: 80 kg
Spécifications
  • Désignation:
    Wall-mounted cabinet, with installation cabinet
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    300×366×630 mm
  • Portes:
    1 door, left hinged
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.