Accessoires
Extended delivery jet assembly, 150 mm, for 25 ml dispenser
N° de catalogue SOCO1.525.150
Fournisseur: Socorex Isba
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Désignation:Extended delivery jet assembly, 150 mm, for 25 ml dispenser
- Seq:19