Accessoires
Delivery jet assembly, 120 mm, for 50 and 100 ml dispenser
N° de catalogue SOCO1.525.121
Fournisseur: Socorex Isba
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Désignation:Delivery jet assembly, 120 mm, for 50 and 100 ml dispenser
- Seq:16