Accessoires
Accessoires
Ensemble de tuyau de remplissage, 120 mm, pour distributeur de 25 ml
N° de catalogue SOCO1.525.120
Fournisseur:   Socorex Isba
Accessoires
N° de catalogue SOCO1.525.120
Fournisseur:  Socorex Isba
Accessoires
Accessoires
Ensemble de tuyau de remplissage, 120 mm, pour distributeur de 25 ml
Prix
79,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Ensemble de tuyau de remplissage, 120 mm, pour distributeur de 25 ml
  • Seq:
    15