pH electrodes, Eutech
pH electrodes, Eutech
Électrode de pH, double jonction, scellée, 1 - 13, 0...+80 °C, Époxy, Broche en PE-HD poreuse, 12×90 mm, BNC
, câble de 1 m, Usage général
N° de catalogue EUTEECFC7252201B
Fournisseur:   EUTECH
pH electrodes, Eutech
N° de catalogue EUTEECFC7252201B
Fournisseur:  EUTECH
pH electrodes, Eutech
pH electrodes, Eutech
Électrode de pH, double jonction, scellée, 1 - 13, 0...+80 °C, Époxy, Broche en PE-HD poreuse, 12×90 mm, BNC
, câble de 1 m, Usage général
Prix
133,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
pH electrodes for use with all pH meters with BNC input connector.
Spécifications
  • Connexion:
    BNC
    , câble de 1 m
  • Ø×L:
    12×90 mm
  • Pour:
    Usage général
  • Désignation:
    Électrode de pH, double jonction, scellée
  • Matière:
    Époxy
  • Seq:
    01
  • Membrane:
    Broche en PE-HD poreuse
  • Température:
    0...+80 °C
  • pH:
    1 - 13