Récipients avec bouchon à vis
Récipients avec bouchon à vis
with polypropylene screw cap, labelled, irradiated, 150 ml
N° de catalogue 216-2048
Fournisseur:   Anicrin
Récipients avec bouchon à vis
N° de catalogue 216-2048
Fournisseur:  Anicrin
Récipients avec bouchon à vis
Récipients avec bouchon à vis
with polypropylene screw cap, labelled, irradiated, 150 ml
Prix
115,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Slightly conical vessels, made of PP, translucent with red PE screw cap, for sampling, storage and transportation.
  • Bouchon à ouverture et fermeture rapide
  • Très bonne résistance à la température
  • Très bonne résistance chimique
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Type:
    with polypropylene screw cap, labelled, irradiated
  • Capacité:
    150 ml
  • Seq:
    04