Récipients avec bouchon à vis
with polypropylene screw cap, labelled, 150 ml
N° de catalogue 216-2047
Fournisseur: Anicrin
Aller à :
Product Details & Documents
Slightly conical vessels, made of PP, translucent with red PE screw cap, for sampling, storage and transportation.
- Bouchon à ouverture et fermeture rapide
- Très bonne résistance à la température
- Très bonne résistance chimique
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Type:with polypropylene screw cap, labelled
- Capacité:150 ml
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.