Récipients avec bouchon à vis
150 ml
  216-1570
 :   Anicrin
Récipients avec bouchon à vis
  216-1570
 :  Anicrin
Récipients avec bouchon à vis
Récipients avec bouchon à vis
150 ml
82,10 €
1 * 250 ST
Slightly conical vessels, made of PP, translucent with red PE screw cap, for sampling, storage and transportation.
  • Bouchon à ouverture et fermeture rapide
  • Très bonne résistance à la température
  • Très bonne résistance chimique
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
  • Capacité:
    150 ml
  • Seq:
    01