Control Cables
Control Cables
Control cable to connect Com.G@te® LEVEL to cable end open, 3 m
N° de catalogue HUBE9492
Fournisseur:   HUBER
Control Cables
N° de catalogue HUBE9492
Fournisseur:  HUBER
Control Cables
Control Cables
Control cable to connect Com.G@te® LEVEL to cable end open, 3 m
Prix
89,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
A range of control cables is available for USB, RS232, RS485 or analogue interfaces (AIF). Cables are also available for external control signal (ECS), a potentialfree contact (POKO) or for an external float switch (LEVEL).
Spécifications
  • Désignation:
    Control cable to connect Com.G@te® LEVEL to cable end open
  • Longueur:
    3 m
  • Seq:
    08
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.