Forskolin
Flacon verre pour solides, 50 mg
N° de catalogue CAYM11018-50
Fournisseur: Cayman Chemical
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
- Numéro CAS:66575-29-9
- Formule:C₂₂H₃₄O₇
- Numéro MDL:MFCD00082317
- Poids moléculaire:410.51 g/mol
- EINECS:266-410-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:50 mg