Forskolin
Forskolin
Flacon verre pour solides, 10 mg
N° de catalogue CAYM11018-10
Fournisseur:   Cayman Chemical
Forskolin
N° de catalogue CAYM11018-10
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  66575-29-9
Forskolin
Flacon verre pour solides, 10 mg
Numéro CAS:  66575-29-9
Prix
163,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
  • Numéro CAS:66575-29-9
  • Formule:C₂₂H₃₄O₇
  • Numéro MDL:MFCD00082317
  • Poids moléculaire:410.51 g/mol
  • EINECS:266-410-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    10 mg
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.