Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Colécalciférol

Colécalciférol

Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue CAYM11792-5
Fournisseur:   Cayman Chemical
Colécalciférol
N° de catalogue CAYM11792-5
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  67-97-0
Colécalciférol

Flacon verre pour solides, 5 g

Numéro CAS:  67-97-0
Prix
284,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Vitamin D3, Colecalciferol
  • Numéro CAS:67-97-0
  • Formule:C₂₇H₄₄O
  • Numéro MDL:MFCD00078131
  • Poids moléculaire:384.65 g/mol
  • EINECS:200-673-2
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.