Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Colécalciférol

Colécalciférol

Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue CAYM11792-1
Fournisseur:   Cayman Chemical
Colécalciférol
N° de catalogue CAYM11792-1
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  67-97-0
Colécalciférol

Flacon verre pour solides, 1 g

Numéro CAS:  67-97-0
Prix
71,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Vitamin D3, Colecalciferol
  • Numéro CAS:67-97-0
  • Formule:C₂₇H₄₄O
  • Numéro MDL:MFCD00078131
  • Poids moléculaire:384.65 g/mol
  • EINECS:200-673-2
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.