Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Flacon verre pour solides, 100 g
CAYM14916-100
: Protocatechuic acid
- :99-50-3
- :C₇H₆O₄
- :MFCD00002509
- :154.12 g/mol
- :12,08080
- :125…135 °C (0,001 mmHg)
- :202…204 °C
- :1,5415 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :202-760-0
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g