Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque

Acide 3,4-dihydroxybenzoïque

Flacon verre pour solides, 50 g
N° de catalogue CAYM14916-50
Fournisseur:   Cayman Chemical
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
N° de catalogue CAYM14916-50
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  99-50-3
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque

Flacon verre pour solides, 50 g

Numéro CAS:  99-50-3
Prix
142,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Protocatechuic acid
  • Numéro CAS:99-50-3
  • Formule:C₇H₆O₄
  • Numéro MDL:MFCD00002509
  • Poids moléculaire:154.12 g/mol
  • Index Merck:12,08080
  • Point d'ébullition:125…135 °C (0,001 mmHg)
  • Point de fusion:202…204 °C
  • Densité:1,5415 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-760-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    50 g

Spécifications