Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Flacon verre pour solides, 25 g
  CAYM14916-25
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
  CAYM14916-25
 :  99-50-3
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Flacon verre pour solides, 25 g
 :  99-50-3
81,30 €
1 * 25 g
 :  Protocatechuic acid
  •  :99-50-3
  •  :C₇H₆O₄
  •  :MFCD00002509
  •  :154.12 g/mol
  •  :12,08080
  •  :125…135 °C (0,001 mmHg)
  •  :202…204 °C
  •  :1,5415 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :202-760-0
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.