Anisomycin
Anisomycin
Flacon verre pour solides, 10 mg
N° de catalogue CAYM11308-10
Fournisseur:   Cayman Chemical
Anisomycin
N° de catalogue CAYM11308-10
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  22862-76-6
Anisomycin
Flacon verre pour solides, 10 mg
Numéro CAS:  22862-76-6
Prix
73,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
  • Numéro CAS:22862-76-6
  • Formule:C₁₄H₁₉NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00077650
  • Poids moléculaire:265.31 g/mol
  • EINECS:245-269-7
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    10 mg