Anisomycin
Flacon verre pour solides, 5 mg
N° de catalogue CAYM11308-5
Fournisseur: Cayman Chemical
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
- Numéro CAS:22862-76-6
- Formule:C₁₄H₁₉NO₄
- Numéro MDL:MFCD00077650
- Poids moléculaire:265.31 g/mol
- EINECS:245-269-7
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 mg