Inserts
Inserts
Insert E 378 1/1 pour un large éventail d'ustensiles, avec 2 poignées de transport, pour une utilisation dans le panier inférieur
Maillage de 1,7 mm, châssis de 5 mm
L×P×H: 460×460×80/110 mm, G 7882, G 7892, G 7882 CD, G 7835/36 CD, 460×460×110 mm
N° de catalogue MIEL3203530
Fournisseur:   MIELE
Inserts
N° de catalogue MIEL3203530
Fournisseur:  MIELE
Inserts
Inserts
Insert E 378 1/1 pour un large éventail d'ustensiles, avec 2 poignées de transport, pour une utilisation dans le panier inférieur
Maillage de 1,7 mm, châssis de 5 mm
L×P×H: 460×460×80/110 mm, G 7882, G 7892, G 7882 CD, G 7835/36 CD, 460×460×110 mm
Prix
427,27 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Insert E 378 1/1 pour un large éventail d'ustensiles, avec 2 poignées de transport, pour une utilisation dans le panier inférieur
    Maillage de 1,7 mm, châssis de 5 mm
    L×P×H: 460×460×80/110 mm
  • Seq:
    11
  • l×p×h:
    460×460×110 mm
  • Pour:
    G 7882, G 7892, G 7882 CD, G 7835/36 CD