Cassettes Q Path MicroStar V
Cassettes Q Path MicroStar V
bleu
N° de catalogue 720-2196
Fournisseur:   VWR Collection
Cassettes Q Path MicroStar V
N° de catalogue 720-2196
Fournisseur:  VWR Collection
Cassettes Q Path MicroStar V
Cassettes Q Path MicroStar V
bleu
Prix
205,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.500 ST
Product Details & Documents
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassettes avec couvercle soudé jetable, fournies en distributeurs de 500 cassettes. Emballé 3 boîtes avec 500 cassettes.
  • Cassette facile à utiliser avec petite ouverture
  • Ecriture recto et recto-verso
  • Cassettes avec nervures, ce qui facilite leur ouverture après imprégnation
Spécifications
  • Couleur:
    bleu
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.