Cassettes Q Path MicroStar V
Cassettes Q Path MicroStar V
vert
Catalog # 720-2193
Supplier:   VWR Collection
Cassettes Q Path MicroStar V
Catalog # 720-2193
Supplier:  VWR Collection
Cassettes Q Path MicroStar V
Cassettes Q Path MicroStar V
vert
Price
205,00 €
Log in for availability
1 * 1.500 ST
Product Details & Documents
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassettes avec couvercle soudé jetable, fournies en distributeurs de 500 cassettes. Emballé 3 boîtes avec 500 cassettes.
  • Cassette facile à utiliser avec petite ouverture
  • Ecriture recto et recto-verso
  • Cassettes avec nervures, ce qui facilite leur ouverture après imprégnation
Specifications
  • Couleur:
    vert
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.