ContactUsLinkComponent
Pot rond en PE-HD blanc vol. nom. 479ml - Ø 101mm H88mm ouverture 96mm à compléter avec couvercle inviolable 1 * 203 Pce
N° de catalogue LBMILABR01N5R500CI
Fournisseur:  LABONORD MISCELLANEOUS
Pot rond en PE-HD blanc vol. nom. 479ml - Ø 101mm H88mm ouverture 96mm à compléter avec couvercle inviolable 1 * 203 Pce
N° de catalogue LBMILABR01N5R500CI
Fournisseur:  LABONORD MISCELLANEOUS
Frequently Bought Together