Scissors No. 145, Feather®
Scissors No. 145, Feather®
No. 145, sharp/blunt, 155 mm
N° de catalogue FEAT208000055
Fournisseur:   PFM Medical GmbH
Scissors No. 145, Feather®
N° de catalogue FEAT208000055
Fournisseur:  PFM Medical GmbH
Scissors No. 145, Feather®
Scissors No. 145, Feather®
No. 145, sharp/blunt, 155 mm
Prix
131,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pathology scissors made of stainless steel with easily exchangeable blades.
  • No regrinding
  • Easy blade change
Documents
Spécifications
  • Type:
    No. 145, sharp/blunt
  • Longueur:
    155 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.